Print…
Potassium 2-fluorobenzyl-trifluoroborate
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: Potassium trifluoro-[(2-fluorophenyl)methyl]boranuide, Potassium trifluoro[(2-fluorophenyl)methyl]boranuide
PC53537-5G PC53537-250MG
APOSPC53537-5GEA 1090 EUR
APOSPC53537-5G APOSPC53537-250MG
Potassium 2-fluorobenzyl-trifluoroborate
Potassium 2-fluorobenzyl-trifluoroborate
Fórmula: C₇H₆BF₄·K
Peso Molecular: 216.025 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD09993122
Número CAS: 1246073-48-2