Print…
Potassium 4-fluorobenzyl-trifluoroborate
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: Potassium trifluoro(4-fluorobenzyl)borate, Potassium Trifluoro[(4-fluorophenyl)methyl]boranuide
PC53536-1G PC53536-5G
APOSPC53536-1GEA 84.1 EUR
APOSPC53536-1G APOSPC53536-5G
Potassium 4-fluorobenzyl-trifluoroborate
Potassium 4-fluorobenzyl-trifluoroborate
Fórmula: C₇H₆BF₄·K
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD04112715
Número CAS: 1494466-28-2