Print…
2-[(2-Chloro-6-fluorophenyl)methylsulphanyl]acetic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC53532-1G PC53532-250MG PC53532-100MG
APOSPC53532-1GEA 466 EUR
APOSPC53532-1G APOSPC53532-250MG APOSPC53532-100MG
2-[(2-Chloro-6-fluorophenyl)methylsulphanyl]acetic acid
2-[(2-Chloro-6-fluorophenyl)methylsulphanyl]acetic acid
Fórmula: C₉H₈ClFO₂S
Peso Molecular: 234.675 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD05815052
Número CAS: 714260-38-5