Print…
4-(Dimethylcarbamoylmethoxy)-3-fluorobenzenesulphonyl chloride
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
PC53530-1G PC53530-250MG PC53530-100MG
APOSPC53530-1GEA 611 EUR
APOSPC53530-1G APOSPC53530-250MG APOSPC53530-100MG
4-(Dimethylcarbamoylmethoxy)-3-fluorobenzenesulphonyl chloride
4-(Dimethylcarbamoylmethoxy)-3-fluorobenzenesulphonyl chloride
Fórmula: C₁₀H₁₁ClFNO₄S
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD24328309
Número CAS: 1548330-46-6
UN: 1759
ADR: 8,III