Print…
4-Amino-3-(4-fluorophenyl)butyric acid methyl ester hydrochloride
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC53523-1G PC53523-250MG PC53523-50MG
APOSPC53523-1GEA 720 EUR
APOSPC53523-1G APOSPC53523-250MG APOSPC53523-50MG
4-Amino-3-(4-fluorophenyl)butyric acid methyl ester hydrochloride
4-Amino-3-(4-fluorophenyl)butyric acid methyl ester hydrochloride
Fórmula: C₁₁H₁₄FNO₂·ClH
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD30492328
Número CAS: 2149591-12-6