Print…
2-Bromo-6-fluorobenzal fluoride
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 1-Bromo-2-(difluoromethyl)-3-fluorobenzene
PC53521-1G PC53521-5G
APOSPC53521-1GEA 75.4 EUR
APOSPC53521-1G APOSPC53521-5G
2-Bromo-6-fluorobenzal fluoride
2-Bromo-6-fluorobenzal fluoride
Fórmula: C₇H₄BrF₃
Peso Molecular: 225.006 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD14698533
Número CAS: 1166820-46-7