Print…
1-Fluoronaphthalene-2-carboxylic acid 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: 1-Fluoro-2-naphthoic acid
PC53519-100MG PC53519-1G PC53519-250MG
APOSPC53519-100MGEA 161 EUR
APOSPC53519-100MG APOSPC53519-1G APOSPC53519-250MG
1-Fluoronaphthalene-2-carboxylic acid 95%
1-Fluoronaphthalene-2-carboxylic acid
Fórmula: C₁₁H₇FO₂
Peso Molecular: 190.17 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD16990867
Número CAS: 574-97-0