Print…
5-Chloro-4-fluoro-2,3-dihydro-1H-inden-1-one 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC535088-100MG PC535088-250MG
APOSPC535088-100MGEA 21.9 EUR
APOSPC535088-100MG APOSPC535088-250MG
5-Chloro-4-fluoro-2,3-dihydro-1H-inden-1-one 97%
5-Chloro-4-fluoro-2,3-dihydro-1H-inden-1-one
Fórmula: C₉H₆ClFO
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD18208183
Número CAS: 1260013-11-3