Print…
4-Chloro-7-fluoro-1H-imidazo[4,5-c]pyridine 95+%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC535086-100MG PC535086-250MG
APOSPC535086-100MGEA 87 EUR
APOSPC535086-100MG APOSPC535086-250MG
4-Chloro-7-fluoro-1H-imidazo[4,5-c]pyridine 95+%
4-Chloro-7-fluoro-1H-imidazo[4,5-c]pyridine
Fórmula: C₆H₃ClFN₃
Peso Molecular: 171.56 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD18253397
Número CAS: 405230-97-9