Print…
6-Fluorochroman-8-carbaldehyde 95+%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC535082-100MG PC535082-250MG
APOSPC535082-100MGEA 27.7 EUR
APOSPC535082-100MG APOSPC535082-250MG
6-Fluorochroman-8-carbaldehyde 95+%
6-Fluorochroman-8-carbaldehyde
Fórmula: C₁₀H₉FO₂
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD08236762
Número CAS: 82060-91-1