Print…
Methyl 2-fluoro-4-(methylsulphonyl)benzoate
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC53508-1G PC53508-5G
APOSPC53508-1GEA 174 EUR
APOSPC53508-1G APOSPC53508-5G
Methyl 2-fluoro-4-(methylsulphonyl)benzoate
Methyl 2-fluoro-4-(methylsulphonyl)benzoate
Fórmula: C₉H₉FO₄S
Peso Molecular: 232.229 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD27578943
Número CAS: 1820716-37-7