Print…
(R)-6-Fluoro-2,3-dihydrobenzofuran-3-amine hydrochloride 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC535079-100MG PC535079-250MG
APOSPC535079-100MGEA 71.2 EUR
APOSPC535079-100MG APOSPC535079-250MG
(R)-6-Fluoro-2,3-dihydrobenzofuran-3-amine hydrochloride 97%
(R)-6-Fluoro-2,3-dihydrobenzofuran-3-amine hydrochloride
Fórmula: C₈H₈FNO·ClH
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD24435222
Número CAS: 2102408-57-9