Print…
4-Fluoro-1-methyl-1H-indole-2-carboxylic acid 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC535076-100MG PC535076-250MG
APOSPC535076-100MGEA 148 EUR
APOSPC535076-100MG APOSPC535076-250MG
4-Fluoro-1-methyl-1H-indole-2-carboxylic acid 97%
4-Fluoro-1-methyl-1H-indole-2-carboxylic acid
Fórmula: C₁₀H₈FNO₂
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD11869190
Número CAS: 1146291-81-7