Print…
2,2,2-Trifluoro-1-(1H-pyrazol-4-yl)ethanone 95+%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC535074-100MG PC535074-250MG
APOSPC535074-100MGEA 128 EUR
APOSPC535074-100MG APOSPC535074-250MG
2,2,2-Trifluoro-1-(1H-pyrazol-4-yl)ethanone 95+%
2,2,2-Trifluoro-1-(1H-pyrazol-4-yl)ethanone
Fórmula: C₅H₃F₃N₂O
Peso Molecular: 164.085 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD18879656
Número CAS: 161957-47-7