Print…
(5-Fluorobenzofuran-2-yl)boronic acid 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC535073-100MG PC535073-250MG
APOSPC535073-100MGEA 63.8 EUR
APOSPC535073-100MG APOSPC535073-250MG
(5-Fluorobenzofuran-2-yl)boronic acid 98%
(5-Fluorobenzofuran-2-yl)boronic acid
Fórmula: C₈H₆BFO₃
Temperatura de Armazenamento: Congelador
Número MDL : MFCD18383019
Número CAS: 473416-33-0