Print…
5-Chloro-4-fluoropyridin-2-amine 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC535063-1G PC535063-250MG
APOSPC535063-1GEA 0 EUR
APOSPC535063-1G APOSPC535063-250MG
5-Chloro-4-fluoropyridin-2-amine 97%
5-Chloro-4-fluoropyridin-2-amine
Fórmula: C₅H₄ClFN₂
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD22547000
Número CAS: 1393574-54-3