Print…
2,4-Dichloro-6-fluoropyrimidine 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC535062-100MG PC535062-250MG
APOSPC535062-100MGEA 503 EUR
APOSPC535062-100MG APOSPC535062-250MG
2,4-Dichloro-6-fluoropyrimidine 95%
2,4-Dichloro-6-fluoropyrimidine
Fórmula: C₄HCl₂FN₂
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD16619134
Número CAS: 3833-57-6