Print…
3-(Bromomethyl)-5-(trifluoromethyl)pyridine hydrobromide 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC535059-100MG PC535059-250MG
APOSPC535059-100MGEA 267 EUR
APOSPC535059-100MG APOSPC535059-250MG
3-(Bromomethyl)-5-(trifluoromethyl)pyridine hydrobromide 95%
3-(Bromomethyl)-5-(trifluoromethyl)pyridine hydrobromide
Fórmula: C₇H₅BrF₃N·BrH
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD29760335
Número CAS: 1384972-85-3