Print…
2,2,2-Trifluoro-1-(3-fluoropyridin-2-yl)ethanone 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC535057-100MG PC535057-250MG
APOSPC535057-100MGEA 52.2 EUR
APOSPC535057-100MG APOSPC535057-250MG
2,2,2-Trifluoro-1-(3-fluoropyridin-2-yl)ethanone 95%
2,2,2-Trifluoro-1-(3-fluoropyridin-2-yl)ethanone
Fórmula: C₇H₃F₄NO
Peso Molecular: 193.098 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD13189065
Número CAS: 1060802-41-6