Print…
3-Fluoro-5-(hydroxymethyl)benzeneboronic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC53505-1G PC53505-250MG PC53505-5G
APOSPC53505-1GEA 0 EUR
APOSPC53505-1G APOSPC53505-250MG APOSPC53505-5G
3-Fluoro-5-(hydroxymethyl)benzeneboronic acid
3-Fluoro-5-(hydroxymethyl)benzeneboronic acid
Fórmula: C₇H₈BFO₃
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD19687060
Número CAS: 1146614-40-5