Print…
3-Methoxy-6-(trifluoromethyl)pyridin-2-amine 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC535048-100MG PC535048-250MG
APOSPC535048-100MGEA 111 EUR
APOSPC535048-100MG APOSPC535048-250MG
3-Methoxy-6-(trifluoromethyl)pyridin-2-amine 97%
3-Methoxy-6-(trifluoromethyl)pyridin-2-amine
Fórmula: C₇H₇F₃N₂O
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD16606206
Número CAS: 1228898-19-8