Print…
2,6-Dibromo-4-fluoropyridine 95+%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC535042-250MG PC535042-1G
APOSPC535042-250MGEA 0 EUR
APOSPC535042-250MG APOSPC535042-1G
2,6-Dibromo-4-fluoropyridine 95+%
2,6-Dibromo-4-fluoropyridine
Fórmula: C₅H₂Br₂FN
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD13185514
Número CAS: 1214344-15-6