Print…
4,6-Dichloro-2-fluoropyrimidine 95+%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC535037-100MG PC535037-250MG
APOSPC535037-100MGEA 42.2 EUR
APOSPC535037-100MG APOSPC535037-250MG
4,6-Dichloro-2-fluoropyrimidine 95+%
4,6-Dichloro-2-fluoropyrimidine
Fórmula: C₄HCl₂FN₂
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD27939250
Número CAS: 3824-45-1