Print…
5-Bromo-2-methyl-3-(trifluoromethyl)pyridine 97+%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC535036-1G PC535036-250MG PC535036-5G PC535036-10G
APOSPC535036-1GEA 36.4 EUR
APOSPC535036-1G APOSPC535036-250MG APOSPC535036-5G APOSPC535036-10G
5-Bromo-2-methyl-3-(trifluoromethyl)pyridine 97+%
5-Bromo-2-methyl-3-(trifluoromethyl)pyridine
Fórmula: C₇H₅BrF₃N
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD18257687
Número CAS: 1211526-51-0