Print…
2-Bromo-6-fluoro-3-methylpyridine 95+%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC535035-100MG PC535035-250MG
APOSPC535035-100MGEA 231 EUR
APOSPC535035-100MG APOSPC535035-250MG
2-Bromo-6-fluoro-3-methylpyridine 95+%
2-Bromo-6-fluoro-3-methylpyridine
Fórmula: C₆H₅BrFN
Peso Molecular: 190.013 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD16988804
Número CAS: 1211536-01-4