Print…
4-Bromo-3-fluoro-2-methylpyridine 95+%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC535034-100MG PC535034-250MG
APOSPC535034-100MGEA 140 EUR
APOSPC535034-100MG APOSPC535034-250MG
4-Bromo-3-fluoro-2-methylpyridine 95+%
4-Bromo-3-fluoro-2-methylpyridine
Fórmula: C₆H₅BrFN
Peso Molecular: 190.013 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD16609967
Número CAS: 1211583-78-6