Print…
2-Amino-5-(trifluoromethyl)pyridin-3-ol 95+%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC535033-100MG PC535033-250MG
APOSPC535033-100MGEA 115 EUR
APOSPC535033-100MG APOSPC535033-250MG
2-Amino-5-(trifluoromethyl)pyridin-3-ol 95+%
2-Amino-5-(trifluoromethyl)pyridin-3-ol
Fórmula: C₆H₅F₃N₂O
Peso Molecular: 178.112 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD16606179
Número CAS: 1227586-78-8