Print…
3-Bromo-2,4-difluoropyridine 95+%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC535031-1G PC535031-250MG PC535031-5G
APOSPC535031-1GEA 143 EUR
APOSPC535031-1G APOSPC535031-250MG APOSPC535031-5G
3-Bromo-2,4-difluoropyridine 95+%
3-Bromo-2,4-difluoropyridine
Fórmula: C₅H₂BrF₂N
Peso Molecular: 193.977 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD16609909
Número CAS: 1227502-60-4