Print…
2-Bromo-3-fluorobenzal fluoride
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 2-Bromo-1-(difluoromethyl)-3-fluorobenzene
PC53503-1G PC53503-5G PC53503-250MG
APOSPC53503-1GEA 261 EUR
APOSPC53503-1G APOSPC53503-5G APOSPC53503-250MG
2-Bromo-3-fluorobenzal fluoride
2-Bromo-3-fluorobenzal fluoride
Fórmula: C₇H₄BrF₃
Peso Molecular: 225.006 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD14698531
Número CAS: 1214338-27-8