Print…
3-Chloro-2,4-difluoropyridine 95+%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC535029-1G PC535029-250MG
APOSPC535029-1GEA 0 EUR
APOSPC535029-1G APOSPC535029-250MG
3-Chloro-2,4-difluoropyridine 95+%
3-Chloro-2,4-difluoropyridine
Fórmula: C₅H₂ClF₂N
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD09998888
Número CAS: 851179-01-6