Print…
4-Chloro-3-fluoro-2-methylpyridine 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC535028-100MG PC535028-250MG
APOSPC535028-100MGEA 42.2 EUR
APOSPC535028-100MG APOSPC535028-250MG
4-Chloro-3-fluoro-2-methylpyridine 97%
4-Chloro-3-fluoro-2-methylpyridine
Fórmula: C₆H₅ClFN
Peso Molecular: 145.562 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD16610395
Número CAS: 1195251-01-4