Print…
6-Chloro-3-(trifluoromethyl)pyridin-2-amine 95+%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC535026-1G PC535026-250MG
APOSPC535026-1GEA 281 EUR
APOSPC535026-1G APOSPC535026-250MG
6-Chloro-3-(trifluoromethyl)pyridin-2-amine 95+%
6-Chloro-3-(trifluoromethyl)pyridin-2-amine
Fórmula: C₆H₄ClF₃N₂
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD19707620
Número CAS: 79456-27-2