Print…
3-Bromo-2-methyl-5-(trifluoromethyl)pyridine 95+%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC535025-1G PC535025-250MG
APOSPC535025-1GEA 759 EUR
APOSPC535025-1G APOSPC535025-250MG
3-Bromo-2-methyl-5-(trifluoromethyl)pyridine 95+%
3-Bromo-2-methyl-5-(trifluoromethyl)pyridine
Fórmula: C₇H₅BrF₃N
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD13193665
Número CAS: 1211542-21-0