Print…
2-Chloro-6-fluoronicotinic acid 95+%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC535024-100MG PC535024-250MG
APOSPC535024-100MGEA 98.6 EUR
APOSPC535024-100MG APOSPC535024-250MG
2-Chloro-6-fluoronicotinic acid 95+%
2-Chloro-6-fluoronicotinic acid
Fórmula: C₆H₃ClFNO₂
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD13185820
Número CAS: 1211533-26-4