Print…
6-Fluoro-2-methylnicotinaldehyde 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC535023-1G PC535023-250MG
APOSPC535023-1GEA 0 EUR
APOSPC535023-1G APOSPC535023-250MG
6-Fluoro-2-methylnicotinaldehyde 97%
6-Fluoro-2-methylnicotinaldehyde
Fórmula: C₇H₆FNO
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD05662399
Número CAS: 884494-96-6