Print…
2-(4-Acetyl-2-fluorophenyl)acetic acid 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC535018-1G PC535018-250MG
APOSPC535018-1GEA 368 EUR
APOSPC535018-1G APOSPC535018-250MG
2-(4-Acetyl-2-fluorophenyl)acetic acid 95%
2-(4-Acetyl-2-fluorophenyl)acetic acid
Fórmula: C₁₀H₉FO₃
Peso Molecular: 196.175 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD30188795
Número CAS: 2007925-25-7