Print…
4-Chloro-2-fluoro-3-methylbenzoic acid 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC535017-100MG PC535017-250MG
APOSPC535017-100MGEA 27.7 EUR
APOSPC535017-100MG APOSPC535017-250MG
4-Chloro-2-fluoro-3-methylbenzoic acid 97%
4-Chloro-2-fluoro-3-methylbenzoic acid
Fórmula: C₈H₆ClFO₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD17169808
Número CAS: 153556-55-9