Print…
4-(Aminomethyl)-3,5-difluorobenzonitrile 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC535013-100MG PC535013-250MG
APOSPC535013-100MGEA 231 EUR
APOSPC535013-100MG APOSPC535013-250MG
4-(Aminomethyl)-3,5-difluorobenzonitrile 97%
4-(Aminomethyl)-3,5-difluorobenzonitrile
Fórmula: C₈H₆F₂N₂
Peso Molecular: 168.143 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD16876870
Número CAS: 633336-81-9