Print…
5-Chloro-2,3-difluorobenzaldehyde 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC535012-1G PC535012-250MG
APOSPC535012-1GEA 128 EUR
APOSPC535012-1G APOSPC535012-250MG
5-Chloro-2,3-difluorobenzaldehyde 97%
5-Chloro-2,3-difluorobenzaldehyde
Fórmula: C₇H₃ClF₂O
Peso Molecular: 176.548 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD20924197
Número CAS: 1783512-25-3