Print…
2,4-Difluoro-5-iodobenzaldehyde 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC53501-1G PC53501-250MG PC53501-5G
APOSPC53501-1GEA 319 EUR
APOSPC53501-1G APOSPC53501-250MG APOSPC53501-5G
2,4-Difluoro-5-iodobenzaldehyde 95%
2,4-Difluoro-5-iodobenzaldehyde
Fórmula: C₇H₃F₂IO
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD28789181
Número CAS: 1097626-30-6