Print…
2-Amino-3-fluorobenzaldehyde 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC535007-1G PC535007-250MG
APOSPC535007-1GEA 157 EUR
APOSPC535007-1G APOSPC535007-250MG
2-Amino-3-fluorobenzaldehyde 95%
2-Amino-3-fluorobenzaldehyde
Fórmula: C₇H₆FNO
Peso Molecular: 139.127 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD12923269
Número CAS: 854538-94-6