Print…
Methyl 2-(2-fluoro-4-hydroxyphenyl)acetate 95+%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC535005-1G PC535005-250MG
APOSPC535005-1GEA 125 EUR
APOSPC535005-1G APOSPC535005-250MG
Methyl 2-(2-fluoro-4-hydroxyphenyl)acetate 95+%
Methyl 2-(2-fluoro-4-hydroxyphenyl)acetate
Fórmula: C₉H₉FO₃
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD18399286
Número CAS: 91361-59-0