Print…
1-(4-Chloro-2-fluoro-6-hydroxyphenyl)ethanone 95+%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC535004-100MG PC535004-250MG
APOSPC535004-100MGEA 58 EUR
APOSPC535004-100MG APOSPC535004-250MG
1-(4-Chloro-2-fluoro-6-hydroxyphenyl)ethanone 95+%
1-(4-Chloro-2-fluoro-6-hydroxyphenyl)ethanone
Fórmula: C₈H₆ClFO₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD13152285
Número CAS: 1110663-22-3