Print…
(R)-1-(2-Bromo-4-fluorophenyl)ethanamine hydrochloride 95+%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC535002-100MG PC535002-250MG
APOSPC535002-100MGEA 0 EUR
APOSPC535002-100MG APOSPC535002-250MG
(R)-1-(2-Bromo-4-fluorophenyl)ethanamine hydrochloride 95+%
(R)-1-(2-Bromo-4-fluorophenyl)ethanamine hydrochloride
Fórmula: C₈H₉BrFN·ClH
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD22988853
Número CAS: 1624262-55-0