Print…
2-Nitro-3-(trifluoromethyl)aniline
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC53489-1G PC53489-250MG PC53489-5G
APOSPC53489-1GEA 219 EUR
APOSPC53489-1G APOSPC53489-250MG APOSPC53489-5G
2-Nitro-3-(trifluoromethyl)aniline
2-Nitro-3-(trifluoromethyl)aniline
Fórmula: C₇H₅F₃N₂O₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00042448
Número CAS: 386-71-0