Print…
6-Amino-7-bromo-2,2,3,3-tetrafluoro-1,4-benzodioxane
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC53485-1G PC53485-250MG
APOSPC53485-1GEA 627 EUR
APOSPC53485-1G APOSPC53485-250MG
6-Amino-7-bromo-2,2,3,3-tetrafluoro-1,4-benzodioxane
6-Amino-7-bromo-2,2,3,3-tetrafluoro-1,4-benzodioxane
Fórmula: C₈H₄BrF₄NO₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD30723347
Número CAS: 254895-87-9