2,6-Difluoro-3-(trifluoromethyl)benzyl bromide
Fornecedor: Apollo Scientific
|
Perigo
|
Sinônimos:
2-(Bromomethyl)-1,3-difluoro-4-(trifluoromethyl)benzene
PC53481-1G
PC53481-5G
APOSPC53481-1GEA
328
EUR
APOSPC53481-1G
APOSPC53481-5G
2,6-Difluoro-3-(trifluoromethyl)benzyl bromide
2,6-Difluoro-3-(trifluoromethyl)benzyl bromide
Fórmula:
C₈H₄BrF₅ Peso Molecular: 275.013 g/mol Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD30723303 Número CAS: 2149589-86-4 UN: 3265 ADR: 8 III |