Print…
4,5-Difluoro-2-iodotoluene
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC53479-1G PC53479-250MG PC53479-5G
APOSPC53479-1GEA 429 EUR
APOSPC53479-1G APOSPC53479-250MG APOSPC53479-5G
4,5-Difluoro-2-iodotoluene
4,5-Difluoro-2-iodotoluene
Fórmula: C₇H₅F₂I
Peso Molecular: 254.016 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD12547764
Número CAS: 1208077-21-7