Print…
2,6-Difluoro-3-(trifluoromethyl)benzyl alcohol
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC53476-1G PC53476-250MG
APOSPC53476-1GEA 1290 EUR
APOSPC53476-1G APOSPC53476-250MG
2,6-Difluoro-3-(trifluoromethyl)benzyl alcohol
2,6-Difluoro-3-(trifluoromethyl)benzyl alcohol
Fórmula: C₈H₅F₅O
Peso Molecular: 212.117 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD30723302
Número CAS: 1800231-22-4