Print…
3-(Trifluoromethylsulphonyl)benzonitrile
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC53472-1G PC53472-250MG
APOSPC53472-1GEA 579 EUR
APOSPC53472-1G APOSPC53472-250MG
3-(Trifluoromethylsulphonyl)benzonitrile
3-(Trifluoromethylsulphonyl)benzonitrile
Fórmula: C₈H₄F₃NO₂S
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD25460328
Número CAS: 1274903-99-9
UN: 3439
ADR: 6.1,III